Få mere at vide
2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30460674
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460674 4 x 25 mg
30049453 100 mg
30051057 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460674 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0329.1500254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile
CAS 138564-58-6
Analyt- eller komponentnavne Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H6 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-methyl-, 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
InChI formel InChI=1S/C6H6N2S/c1-4-2-5(3-7)6(8)9-4/h2H,8H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL Cc1cc(C#N)c(N)s1
IUPAC navn 2-amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 138.19
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 138.0252 g/mol