Få mere at vide
2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile |
| CAS | 138564-58-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-methyl-, 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2S/c1-4-2-5(3-7)6(8)9-4/h2H,8H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(C#N)c(N)s1 |
| IUPAC navn | 2-amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile |
| Vis mere |