Få mere at vide
2-amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10307240 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10307240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158370050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-33-8 | C3H5N3S | 115.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methyl-1, 3, 4-thiadiazole
Navn note 97%
CAS 108-33-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 224°C to 225°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H5N3S
MDL nummer MFCD00003110
Mængde 5 g
Beilstein 27, 629
Synonym 2-amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-methylthiadiazole, matd, usaf cy-3, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-methyl, 5-methyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 1,4-thiadiazol-2-amine, 5-methyl
InChI nøgle HMPUHXCGUHDVBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NN=C(N)S1
IUPAC navn 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 115.15
PubChem CID 66949
Formel vægt 115.16
Procent renhed 97%