Få mere at vide
2-Amino-5-methoxythiophenol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-methoxythiophenol |
| CAS | 6274-29-9 |
| Molekylær formel | C7H9NOS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-5-methoxybenzenethiol, 2-Amino-5-methoxy-1-benzenethiol, 2-Amino-5-methoxybenzenethiol, 2-Amino-5-methoxythiophenol, 2-Mercapto-4-methoxyaniline, 5-Methoxy-2-aminobenzenethiol, 5-Methoxy-2-aminothiophenol, NSC 36967 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NOS/c1-9-5-2-3-6(8)7(10)4-5/h2-4,10H,8H2,1H3 |
| SMIL | SC1=CC(OC)=CC=C1N |
| IUPAC navn | 2-amino-5-methoxybenzenethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.22 |
| Formel vægt | 155.0405 |