Få mere at vide
2-Amino-5-methoxypyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-methoxypyrimidine |
| CAS | 13418-77-4 |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-4-2-7-5(6)8-3-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8) |
| SMIL | COc1cnc(N)nc1 |
| IUPAC navn | 5-methoxypyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.13 |
| Formel vægt | 125.0589 |