Få mere at vide
2-amino-5-methoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30316871
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30316871 50 g
1 options
Artikelnummer. 30316871 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61191550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methoxybenzoic Acid
CAS 6705-03-9
Molekylær formel C8H9NO3
Mængde 50 g
Synonym 5-Methoxy-anthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, 5-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 5-Methoxyanthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, NSC 126996
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-5-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.0582