Få mere at vide
2-Amino-5-methoxybenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-methoxybenzimidazole |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11) |
| Formel vægt | 163.0746 |