Få mere at vide
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol, 98%
Artikelnummer. 11480313
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480313 100 g 100g
11470313 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480313 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11451.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133,187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2349-67-9
Molekylær formel C2H3N3S2
Molekylvægt (g/mol) 133.187
MDL nummer MFCD00003108
InChI nøgle GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 2723847
IUPAC navn 5-amino-3H-1,3,4-thiadiazol-2-thion
SMIL C1(=NNC(=S)S1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt ∼243 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 81728
Formel vægt 133.19
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver