missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-isopropylbenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-isopropylbenzoic acid |
| CAS | 68701-22-4 |
| Molekylær formel | C10H13NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)13/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)C1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-5-isopropylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.21 |
| Formel vægt | 179.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?