Få mere at vide
2-Amino-5-iodopyrimidine, 97%
Artikelnummer. 11495347
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495347 1 g 1g
11405357 5 g 5g
11415357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22705.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1445-39-2 | C4H4IN3 | 221.001 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-39-2
Molekylær formel C4H4IN3
Molekylvægt (g/mol) 221.001
MDL nummer MFCD01075666
InChI nøgle HAFKCGZQRIIADX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-iodopyrimidine, 2-amino-5-iodo-pyrimidine, 5-iodo-pyrimidin-2-ylamine, 5-iodopyrimidine-2-ylamine, zlchem 484, 5-iodo-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 5-iodo, acmc-1c050
PubChem CID 241102
IUPAC navn 5-iodpyrimidin-2-amin
SMIL C1=C(C=NC(=N1)N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-iodopyrimidine
Smeltepunkt 217°C to 220°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 221
Procent renhed 97%