Få mere at vide
2-Amino-5-iodopyridine, 97%
Artikelnummer. 11430628
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430628 1 g 1g
11440628 5 g 5g
11450628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25175.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20511-12-0 | C5H5IN2 | 220.013 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20511-12-0
Molekylær formel C5H5IN2
Molekylvægt (g/mol) 220.013
MDL nummer MFCD00160312
InChI nøgle IVILGUFRMDBUEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-iodopyridine, 2-pyridinamine, 5-iodo, 5-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-iodo-2-pyridinamine, 5-iodo-2-aminopyridine, 2-amino-5-iodo pyridine, pyridine, 2-amino-5-iodo, 5-iod-2-pyridinamin, 5-iodo-2-pyridylamine, 6-amino-3-iodopyridine
PubChem CID 88579
IUPAC navn 5-iodpyridin-2-amin
SMIL C1=CC(=NC=C1I)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-iodopyridine
Smeltepunkt 126°C to 130°C
Mængde 1 g
Beilstein 108738
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 220.01
Procent renhed 97%