Få mere at vide
2-amino-5-iodobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30340061
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30340061 1 g
1 options
Artikelnummer. 30340061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6305131G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-iodobenzoic Acid
CAS 5326-47-6
Molekylær formel C7H6INO2
Mængde 1 g
Synonym Anthranilic acid, 5-iodo- (6CI,8CI), 5-Iodo-2-aminobenzoic acid, 5-Iodoanthranilic acid, NSC 302
InChI formel InChI=1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMIL Nc1ccc(I)cc1C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-5-iodobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 263.03
Formel vægt 262.9443