Få mere at vide
2-Amino-5-iodo-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-iodo-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1096481-48-9 |
| Molekylær formel | C9 H10 I N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10INO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(I)cc(C)c1N |
| IUPAC navn | methyl 2-amino-5-iodo-3-methylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.086 |
| Formel vægt | 290.976 |