Få mere at vide
2-amino-5-hydroxybenzoesyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | ∽248 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2803663 |
| Formel vægt | 153.14 |
| Procent renhed | 98% |