Få mere at vide
2-amino-5-hydroxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11328065
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328065 5 g 5g
11338065 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08256.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 394-31-0 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-31-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00007870
InChI nøgle HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
PubChem CID 164592
IUPAC navn 2-amino-5-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∽248°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2803663
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%