Få mere at vide
2-amino-5-formylthiazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-formylthiazole |
| CAS | 1003-61-8 |
| Molekylær formel | C4 H4 N2 O S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-thiazolecarboxaldehyde, 2-Amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2OS/c5-4-6-1-3(2-7)8-4/h1-2H,(H2,5,6) |
| SMIL | N=C1NC=C(S1)C=O |
| IUPAC navn | 2-imino-3H-1,3-thiazol-5-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.152 |
| Formel vægt | 128.004 |