Få mere at vide
2-amino-5-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394396
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394396 5 g 5g
11304406 250 mg 250mg
11384396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20010.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21717-96-4 | C5H5FN2 | 112.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21717-96-4
Molekylær formel C5H5FN2
Molekylvægt (g/mol) 112.11
MDL nummer MFCD01861120
InChI nøgle YJTXQLYMECWULH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-pyridinamine, 5-fluoro-2-pyridineamine, 5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 5-fluoro-2-pyridylamine, 2-amino 5-fluoropyridine, 2-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-aminopyridine, 2-amino-5-fluoro pyridine, 5-fluoropyridimine
PubChem CID 2737701
IUPAC navn 5-fluorpyridin-2-amin
SMIL NC1=CC=C(F)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-fluoropyridine
Smeltepunkt 93°C to 97°C
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 385938
Formel vægt 112.11
Procent renhed 97%