missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-5-fluorophenol, TRC

Artikelnummer. 30326948
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326948 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6096001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-fluorophenol
CAS 53981-24-1
Molekylær formel C6H6FNO
Mængde 1 g
Synonym (4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)amine, 4-Fluoro-2-hydroxyaniline, 5-Fluoro-2-aminophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2
SMIL Nc1ccc(F)cc1O
IUPAC navn 2-amino-5-fluorophenol
Molekylvægt (g/mol) 127.12
Formel vægt 127.0433
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.