Få mere at vide
2-Amino-5-fluorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-fluorophenol |
| CAS | 53981-24-1 |
| Molekylær formel | C6H6FNO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)amine, 4-Fluoro-2-hydroxyaniline, 5-Fluoro-2-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2 |
| SMIL | Nc1ccc(F)cc1O |
| IUPAC navn | 2-amino-5-fluorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.12 |
| Formel vægt | 127.0433 |