Få mere at vide
2-Amino-5-fluorobenzothiazol, 98%
Artikelnummer. 15457907
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457907 250 mg 250mg
11416700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51022.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 20358-07-0 | C7H5FN2S | 168,189 g/mol
2-Amino-5-fluorbenzothiazol anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-5-fluorbenzothiazol anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt
.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20358-07-0
Molekylær formel C7H5FN2S
Molekylvægt (g/mol) 168.189
MDL nummer MFCD05664560
InChI nøgle YHBIGBYIUMCLJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 821203
IUPAC navn 5-fluor-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)N=C(S2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Mængde 250 mg
Synonym 2-amino-5-fluorobenzothiazole, 5-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-benzothiazolamine,5-fluoro, 5-fluorobenzothiazol-2-ylamine, pubchem21850, acmc-20a67y, 2-amino-5-fluorobenzothiozole, 5-fluoro-2-aminobenzothiazole
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 168.19
Procent renhed 98%