Få mere at vide
2-amino-5-fluorbenzenboronsyre pinacolester, 96 %
Artikelnummer. 15497586
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497586 250 mg 250mg
15487586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62575.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 863578-24-9 | C12H17BFNO2 | 237,081 g/mol
2-Amino-5-fluorbenzenboronsyre pinacol ester anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-5-fluorbenzenboronsyre pinacol ester bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 863578-24-9
Molekylær formel C12H17BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 237.081
MDL nummer MFCD11617916
InChI nøgle RLUKWTHMONYTKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, benzenamine,4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-fluoranyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 23152508
IUPAC navn 4-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 49 °C til 50 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.08
Procent renhed 96%