Få mere at vide
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 15452009
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452009 1 g 1g
15462009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64700.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110919-71-6 | C6H7FN2 | 126.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110919-71-6
Molekylær formel C6H7FN2
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD09835298
InChI nøgle WMGRXNKQEVOVET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-fluoro-6-methylpyridine, 5-fluoro-6-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-fluoro-6-methyl, 2-amino-5-fluoro-6-methyl-pyridine, 5-fluoro-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-fluoro-6-methyl-2-pyridylamine, 6-amino-3-fluoro-2-methylpyridine
PubChem CID 13789841
IUPAC navn 5-fluor-6-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=C(F)C=CC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4376910
Formel vægt 126.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof