Få mere at vide
2-amino-5-fluor-4-methylpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432189
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432189 1 g 1g
15452189 250 mg 250mg
15442189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64815.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 301222-66-2 | C6H7FN2 | 126.134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 301222-66-2
Molekylær formel C6H7FN2
Molekylvægt (g/mol) 126.134
MDL nummer MFCD06659479
InChI nøgle RKMOPXJNMQWPLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-fluoro-4-picoline, 2-amino-5-fluoro-4-methylpyridine, 5-fluoro-4-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-4-methyl-5-fluoropyridine, pubchem1256, 5-fluoro-4-methyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine,5-fluoro-4-methyl, 2-amino-4-methyl-5-fluoro pyridine, e 5-fluoro-4-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-fluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 22063670
IUPAC navn 5-fluor-4-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=CC(=NC=C1F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine
Mængde 1 g
Beilstein 9694924
Formel vægt 126.13
Procent renhed 95%