Få mere at vide
2-Amino-5-ethylpyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-ethylpyrazine |
| CAS | 13535-07-4 |
| Molekylær formel | C6 H9 N3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3/c1-2-5-3-9-6(7)4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,9) |
| SMIL | CCc1cnc(N)cn1 |
| IUPAC navn | 5-ethylpyrazin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.156 |
| Formel vægt | 123.08 |