Få mere at vide
2-Amino-5-Ethylphenol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-Ethylphenol Hydrochloride |
| CAS | 149861-22-3 |
| Molekylær formel | C8H11NO . HCl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6;/h3-5,10H,2,9H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCc1ccc(N)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-amino-5-ethylphenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.64 |
| Formel vægt | 173.0607 |