Få mere at vide
2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 57235-50-4 |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 S |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3S/c6-5-8-7-4(9-5)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H2,6,8) |
| SMIL | Nc1nnc(s1)C2CC2 |
| IUPAC navn | 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.19 |
| Formel vægt | 141.0361 |