Få mere at vide
2-amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317595
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317595 1 g 1g
11327595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317595 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05778.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57235-50-4 | C5H7N3S | 141.19 g/mol
2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol anvendes som antibakterielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol anvendes som antibakterielt middel.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57235-50-4
Molekylær formel C5H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 141.19
MDL nummer MFCD00051649
InChI nøgle AVLUMBXGKFNNAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole, 5-cyclopropyl 1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, acmc-20ao4n, enamine_005503, 5-cyclopropyl-2-amino-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine,5-cyclopropyl, 5-cyclopropyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine
PubChem CID 717021
IUPAC navn 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amin
SMIL NC1=NN=C(S1)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt 212°C to 216°C
Mængde 1 g
Beilstein 124356
Opløselighedsinformation Soluble in Methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 141.2
Procent renhed 98%