Få mere at vide
2-amino-5-cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10620883 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10620883 5 g Glasflaske 5g
10466242 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10620883 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357620050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4214-73-7 | C6H6N3 | 120.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4214-73-7
Molekylær formel C6H6N3
Molekylvægt (g/mol) 120.13
MDL nummer MFCD00128902
InChI nøgle KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-5-cyanopyridine, 6-aminonicotinonitrile, 6-amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino, 2-amino-5-cyano pyridine, 6-aminonicotinonitril, zlchem 518, pubchem5752, acmc-209jnu
PubChem CID 818260
IUPAC navn 6-aminopyridin-3-carbonitril
SMIL NC1=CC=C(C=[NH+]1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-cyanopyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 159°C to 165°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 119.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-cyanopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.