Få mere at vide
2-amino-5-cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354166
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354166 25 g 25g
11344166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11354166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19282.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4214-73-7 | C6H6N3 | 120.13 g/mol
2-Amino-5-cyanopyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-5-cyanopyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4214-73-7
Molekylær formel C6H6N3
Molekylvægt (g/mol) 120.13
MDL nummer MFCD00128902
InChI nøgle KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-5-cyanopyridine, 6-aminonicotinonitrile, 6-amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino, 2-amino-5-cyano pyridine, 6-aminonicotinonitril, zlchem 518, pubchem5752, acmc-209jnu
PubChem CID 818260
SMIL NC1=CC=C(C=[NH+]1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-cyanopyridine
Smeltepunkt 159°C to 164°C
Kogepunkt 240°C to 250°C (15 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 113876
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
IUPAC navn 6-aminopyridin-3-carbonitril
Formel vægt 119.13
Procent renhed 98%