Få mere at vide
2-amino-5-chlorothiazolhydrochlorid, 97%
Beskrivelse
2-Amino-5-chlorthiazol-hydrochlorid anvendes som startreagens ved syntesen af 2-chlor-6-methylimidazo[2,1-b]thiazol. Det bruges som reaktant til fremstilling af biologisk aktive thiazolderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Amino-5-chlorthiazolhydrochlorid anvendes som startreagens ved syntesen af 2-chlor-6-methylimidazo[2,1-b]thiazol. Det bruges som reaktant til fremstilling af biologisk aktive thiazolderivater.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride |
| Smeltepunkt | 168 °C til 172 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 171.05 |
| Procent renhed | 97% |