Få mere at vide
2-amino-5-chlorthiazol-hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387555
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387555 1 g 1g
11397555 5 g 5g
11307565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05707.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55506-37-1 | C3H4Cl2N2S | 171.04 g/mol
2-Amino-5-chlorthiazol-hydrochlorid anvendes som startreagens ved syntesen af 2-chlor-6-methylimidazo[2,1-b]thiazol. Det bruges som reaktant til fremstilling af biologisk aktive thiazolderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-5-chlorthiazolhydrochlorid anvendes som startreagens ved syntesen af 2-chlor-6-methylimidazo[2,1-b]thiazol. Det bruges som reaktant til fremstilling af biologisk aktive thiazolderivater.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55506-37-1
Molekylær formel C3H4Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 171.04
MDL nummer MFCD00039006
InChI nøgle GTMGFQYVLSQTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorothiazole hydrochloride, 5-chlorothiazol-2-amine hydrochloride, 5-chloro-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 5-chloro-, monohydrochloride, 5-chloro-2-thiazolamine hydrochloride, 2-amino-5-chloro-1,3-thiazole hydrochloride, 5-chlorothiazolamine hydrochloride, thiazole, 2-amino-5-chloro-hydrochloride, pubchem23694, c3h3cln2s.hcl
PubChem CID 148743
IUPAC navn 5-chlor-1,3-thiazol-2-amin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC1=NC=C(Cl)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 171.05
Procent renhed 97%