Få mere at vide
2-Amino-5-chloropyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15285998 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15285998 5 g 5g
15275998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15285998 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5428-89-7
Molekylær formel C4H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 129.55
InChI nøgle OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-chloro, 5-chloropyrimidine-2-ylamine, 5-chlorpyrimidin-2-amin, chloropyrimidinamine, zlchem 634, pubchem9619, acmc-1aya8
PubChem CID 79479
IUPAC navn 5-chloropyrimidin-2-amine
SMIL C1=C(C=NC(=N1)N)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chloropyrimidine
Smeltepunkt 235.0°C to 238.0°C
Kogepunkt 314.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vægt 129.55
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-5-chloropyrimidine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.