Learn More
2-Amino-5-chloropyridine, Mikromol™
Description
2-Amino-5-chloropyridine
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chloropyridine |
| CAS | 1072-98-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-5-chloropyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H5 Cl N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Amino-5-chloropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cn1 |
| IUPAC navn | 5-chloropyridin-2-amine |
| Show More |