Få mere at vide
2-amino-5-chloropyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17972306
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972306 250 mg
17973456 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0149.04
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Amino-5-chloropyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chloropyridine
CAS 1072-98-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-5-chloropyridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H5 Cl N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Amino-5-chloropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
SMIL Nc1ccc(Cl)cn1
IUPAC navn 5-kloropyridin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 128.56
Mængde 250 mg
Formel vægt 128.0141 g/mol