Få mere at vide
2-Amino-5-chloropyridine, LoGiCal
Artikelnummer. 30461283
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461283 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461283 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0149.04
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chloropyridine
CAS 1072-98-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-5-chloropyridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H5 Cl N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Amino-5-chloropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Løsningstype Neat
SMIL Nc1ccc(Cl)cn1
IUPAC navn 5-chloropyridin-2-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 128.56
Mængde 10 mg
Formel vægt 128.0141 g/mol