Få mere at vide
2-Amino-5-chloropyridine, 98%
Artikelnummer. 10355970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10355970 25 g Plastflaske 25g
10040720 100 g Plastflaske 100g
10606862 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10355970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103410250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1072-98-6 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-98-6
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00006324
InChI nøgle MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
PubChem CID 66174
IUPAC navn 5-chlorpyridin-2-amin
SMIL C1=CC(=NC=C1Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chloropyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 134.0°C to 138.0°C
Farve Beige til Beige-Brun
Kogepunkt 127.0°C to 128.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 160°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel Cl(C5H3N)NH2
Mængde 25 g
Beilstein 22, V,8, 451
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L water (20°C)
Formel vægt 128.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.