Få mere at vide
2-Amino-5-chloropyridine, 98%
Artikelnummer. 11479952
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479952 100 g 100g
11469952 25 g 25g
11339689 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479952 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12063.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1072-98-6 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-98-6
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.559
MDL nummer MFCD00006324
InChI nøgle MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
PubChem CID 66174
IUPAC navn 5-chlorpyridin-2-amin
SMIL C1=CC(=NC=C1Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chloropyridine
Smeltepunkt 135°C to 138°C
Kogepunkt 127°C to 129°C (21 mmHg)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Mængde 100 g
Beilstein 108735
Formel vægt 128.56
Procent renhed 98%