Få mere at vide
(2-Amino-5-chlorophenyl)(3-chlorophenyl)methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Amino-5-chlorophenyl)(3-chlorophenyl)methanone |
| CAS | 5625-08-1 |
| Molekylær formel | C13H9Cl2NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2-Amino-5-chlorophenyl)-(3-chlorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-3'-chlorobenzophenone, 2-Amino-3',5-dichloro-benzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-9-3-1-2-8(6-9)13(17)11-7-10(15)4-5-12(11)16/h1-7H,16H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC navn | (2-amino-5-chlorophenyl)-(3-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.12 |
| Formel vægt | 265.0061 |