Få mere at vide
(2-amino-5-chlorofhenyl)(2-chlorophenyl)metanon (2-Amino-2', 5-dichlorbenzophenon), Mikromol™
Artikelnummer. 17951746
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17951746 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17951746 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0071.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2-amino-5-chlorofhenyl)(2-chlorophenyl)metanon (2-amino-2', 5-dichlorbenzophenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
CAS 2958-36-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H9 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lorazepam Imp. A (EP), Lorazepam USP Related Compound B, Lorazepam USP RC B, (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Related Compound B, Lorazepam Impurity A, 2-Amino-5-chloro-2'-chlorobenzophenone, NSC 611905, (2-amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMIL Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
IUPAC navn (2-amino-5-chlorofhenyl)-(2-chlorophenyl)metanon
Molekylvægt (g/mol) 266.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 265,0061 g/mol