Få mere at vide
2-amino-5-chlorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10433015 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10433015
Brand: Thermo Scientific Acros 297280250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28443-50-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28443-50-7
Molekylær formel C6H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 143.57
MDL nummer MFCD02093863
InChI nøgle FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
PubChem CID 91591
ChEBI CHEBI:75051
IUPAC navn 2-amino-5-chlorophenol
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorophenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 152°C to 157°C
Farve Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in sol. of acids and bases,soluble in ethanol and chloroform
Formel vægt 143.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chlorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.