Få mere at vide
2-amino-5-chlorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432419
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432419 100 g 100g
15422419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64978.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28443-50-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28443-50-7
Molekylær formel C6H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 143.57
MDL nummer MFCD02093863
InChI nøgle FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
PubChem CID 91591
ChEBI CHEBI:75051
IUPAC navn 2-amino-5-chlorphenol
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorophenol
Smeltepunkt 145°C to 153°C
Farve Brun
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 386421
Formel vægt 143.57
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver