Få mere at vide
2-amino-5-chlorbenzoxazol (Zoxazolamin), TRC
Artikelnummer. 30454617
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30454617 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30454617 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ70095050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Molekylær formel C7 H5 Cl N2 O
Mængde 50 mg
Synonym 2-Benzoxazolamine','5-chloro-, Benzoxazole','2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
SMIL Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1
IUPAC navn 5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 168.58
Formel vægt 168.009