missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-5-chlorobenzophenone Oxime (E/Z mixture), TRC

Artikelnummer. 30328673
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328673 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6037301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzophenone Oxime (E/Z mixture)
CAS 18097-52-4
Molekylær formel C13H11ClN2O
Mængde 1 g
Synonym (2-Amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone Oxime, 5-Chloro-2-aminobenzophenone Oxime, NSC 86144
InChI formel InChI=1S/C13H11ClN2O/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16-17)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,17H,15H2/b16-13+
SMIL Nc1ccc(Cl)cc1\C(=N\O)\c2ccccc2
IUPAC navn (NE)-N-[(2-amino-5-chlorophenyl)-phenylmethylidene]hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 246.69
Formel vægt 246.056
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.