Få mere at vide
2-Amino-5-chlorobenzophenone Oxime (E/Z mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chlorobenzophenone Oxime (E/Z mixture) |
| CAS | 18097-52-4 |
| Molekylær formel | C13H11ClN2O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (2-Amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone Oxime, 5-Chloro-2-aminobenzophenone Oxime, NSC 86144 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClN2O/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16-17)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,17H,15H2/b16-13+ |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1\C(=N\O)\c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (NE)-N-[(2-amino-5-chlorophenyl)-phenylmethylidene]hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.69 |
| Formel vægt | 246.056 |