Få mere at vide
2-amino-5-chlorbenzophenon, LoGiCal
Artikelnummer. 30459907
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459907 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459907 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0028.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzophenone
CAS 719-59-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H10 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Alprazolam Imp. E (EP), Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Chlordiazepoxide Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Clorazepate Imp. A (EP), Oxazepam Imp. D (EP), Prazepam Imp. C (EP), (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, (2-amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone, Aminochlorobenzophenone, Alprazolam Impurity E, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, Dipotassium Clorazepate Impurity A, Oxazepam Impurity D, Prazepam Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, NSC 84157
InChI formel InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (2-amino-5-chlorophenyl)-phenylmethanon
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 231.68
Mængde 10 mg
Formel vægt 231,0451 g/mol