Få mere at vide
2-amino-5-chlorobenzonitril, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chlorobenzonitrile |
| CAS | 5922-60-1 |
| Molekylær formel | C7H5ClN2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-Chloroanthranilonitrile, 1-Cyano-2-amino-5-chlorobenzene, 2-Amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, 2-Cyano-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-cyanoaniline, 5-Chloro-2-aminobenzonitrile, 5-Chloroanthranilonitrile, 6-Amino-3-chlorobenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1C#N |
| IUPAC navn | 2-amino-5-chlorobenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.58 |
| Formel vægt | 152.0141 |