Få mere at vide
2-amino-5-chlorobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30311533
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30311533 10 g
1 options
Artikelnummer. 30311533 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60287010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
CAS 5922-60-1
Molekylær formel C7H5ClN2
Mængde 10 g
Synonym 5-Chloroanthranilonitrile, 1-Cyano-2-amino-5-chlorobenzene, 2-Amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, 2-Cyano-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-cyanoaniline, 5-Chloro-2-aminobenzonitrile, 5-Chloroanthranilonitrile, 6-Amino-3-chlorobenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
SMIL Nc1ccc(Cl)cc1C#N
IUPAC navn 2-amino-5-chlorobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 152.58
Formel vægt 152.0141