Få mere at vide
2-Amino-5-chlorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10070431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10070431 5 g Glass Bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10070431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 94.0°C to 99.0°C
Navn note 97%
CAS 5922-60-1
CAS min % 96.0
Farve White to Beige
CAS Max % 100.0
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Crystalline Needles
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C7H5ClN2
MDL nummer MFCD00017106
Synonym 5-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-chloro, anthranilonitrile, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzonitrile, 4-chloro-2-cyanoaniline, unii-gy0x0082qb, 2-amino-5-chloro benzonitrile, amino 2-5-chloro-benzonitrile, 2-amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, acbn
Kogepunkt 132.0°C to 135.0°C (0.5 mmHg)
InChI nøgle QYRDWARBHMCOAG-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1C#N
IUPAC navn 2-amino-5-chlorobenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 152.58
PubChem CID 80019
Formel vægt 152.58
Procent renhed 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.