Få mere at vide
2-amino-5-chlorobenzonitril, 97%
Artikelnummer. 11495327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495327 5 g 5g
11485327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22690.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5922-60-1 | C7H5ClN2 | 152,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5922-60-1
Molekylær formel C7H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 152.58
MDL nummer MFCD00017106
InChI nøgle QYRDWARBHMCOAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-chloro, anthranilonitrile, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzonitrile, 4-chloro-2-cyanoaniline, unii-gy0x0082qb, 2-amino-5-chloro benzonitrile, amino 2-5-chloro-benzonitrile, 2-amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, acbn
PubChem CID 80019
IUPAC navn 2-amino-5-chlorbenzonitril
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 94 °C til 97 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Kogepunkt 132 °C til 135 °C (0,5 mmHg)
Formel vægt 152.58
Procent renhed 97%