Få mere at vide
2-Amino-5-chlorobenzenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chlorobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 133-74-4 |
| Molekylær formel | C6H6ClNO3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Amino-4-chloro-2-benzenesulfonic Acid, 4-Chloroaniline-2-sulfonic Acid, p-Chloroaniline-o-sulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO3S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H,9,10,11) |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-5-chlorobenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.63 |
| Formel vægt | 206.9757 |